1-Butyl-1-phenylhydrazin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR921493-1G OR921493-25G OR921493-5G
APOSOR921493-1GEA 161 EUR
APOSOR921493-1G APOSOR921493-25G APOSOR921493-5G
1-Butyl-1-phenylhydrazin 95%
1-Butyl-1-phenylhydrazine
Formel: C₁₀H₁₆N₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03844777
CAS-Nummer: 61715-75-1