5-Phenyl-o-toluidin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Methyl-[1,1'-biphenyl]-3-amine, 3-Amino-4-methylbiphenyl
OR921484-1G
OR921484-5G
APOSOR921484-1GEA
92.8
EUR
APOSOR921484-1G
APOSOR921484-5G
5-Phenyl-o-toluidin 95%
5-Phenyl-o-toluidin
Formel:
C₁₃H₁₃N Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00270126 CAS-Nummer: 80938-67-6 |