3-Methylpentyl acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Acetic Acid 3-Methylpentyl Ester
OR921375-25G OR921375-5G
APOSOR921375-25GEA 429 EUR
APOSOR921375-25G APOSOR921375-5G
3-Methylpentyl acetate 95%
3-Methylpentyl acetate
Formel: C₈H₁₆O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00671487
CAS-Nummer: 35897-13-3