Dimethyl(4-pyrrolidin-2-ylphenyl)aminemonoacetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N,N-dimethyl-4-(pyrrolidin-2-yl)aniline
OR921273-1G
OR921273-250MG
APOSOR921273-1GEA
464
EUR
APOSOR921273-1G
APOSOR921273-250MG
Dimethyl(4-pyrrolidin-2-ylphenyl)aminemonoacetate 95%
Dimethyl(4-pyrrolidin-2-ylphenyl)aminemonoacetate
Formel:
C₁₄H₂₂N₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06660377 CAS-Nummer: 298690-88-7 |