Ethyl-2-cyanpropanoat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ethyl 2-cyanopropanoate, 2-Cyanopropionic Acid Ethyl Ester
OR921115-25G
OR921115-5G
OR921115-100G
APOSOR921115-25GEA
190
EUR
APOSOR921115-25G
APOSOR921115-5G
APOSOR921115-100G
Ethyl-2-cyanpropanoat 97%
Ethyl-2-cyanopropionate
Formel:
C₆H₉NO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013812 CAS-Nummer: 1572-99-2 |