S-Methyl-2-furancarbothioate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR921105-1G
OR921105-25G
OR921105-5G
APOSOR921105-1GEA
0
EUR
APOSOR921105-1G
APOSOR921105-25G
APOSOR921105-5G
S-Methyl-2-furancarbothioate 98%
S-Methyl-2-furancarbothioate
Formel:
C₆H₆O₂S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00040266 CAS-Nummer: 13679-61-3 |