N,N-Diethylacetamid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR920831-25G OR920831-500G
APOSOR920831-25GEA 0 EUR
APOSOR920831-25G APOSOR920831-500G
N,N-Diethylacetamid 95%
N,N-Diethylacetamid
Formel: C₆H₁₃NO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009047
CAS-Nummer: 685-91-6