2,4,6-Trimethoxypyrimidin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR920795-1G OR920795-5G
APOSOR920795-1GEA 36.4 EUR
APOSOR920795-1G APOSOR920795-5G
2,4,6-Trimethoxypyrimidin 95%
2,4,6-Trimethoxypyrimidine
Formel: C₇H₁₀N₂O₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00829225
CAS-Nummer: 13106-85-9