2-Isobutyl-4,5-dimethyl-3-thiazoline (mixture of isomers) 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR920686-25G OR920686-5G
APOSOR920686-25GEA 0 EUR
APOSOR920686-25G APOSOR920686-5G
2-Isobutyl-4,5-dimethyl-3-thiazoline (mixture of isomers) 95%
2-Isobutyl-4,5-dimethyl-3-thiazoline (mixture of isomers)
Formel: C₉H₁₇NS
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01680822
CAS-Nummer: 65894-83-9