3-Cyclohexyl-1-propanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Hydroxypropylcyclohexane, 3-Cyclohexylpropan-1-ol
OR920665-25G
OR920665-5G
APOSOR920665-25GEA
335
EUR
APOSOR920665-25G
APOSOR920665-5G
3-Cyclohexyl-1-propanol 95%
3-Cyclohexyl-1-propanol
Formel:
C₉H₁₈O Molekulargewicht: 142.24 g/mol Siedepunkt: 223 Schmelzpunkt: -60 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001528 CAS-Nummer: 1124-63-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...