2-Methyl-3-isopropoxypyrazin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Isopropoxy-3-methylpyrazine
OR920655-1G OR920655-5G
APOSOR920655-1GEA 174 EUR
APOSOR920655-1G APOSOR920655-5G
2-Methyl-3-isopropoxypyrazin 95%
2-Methyl-3-isopropoxypyrazin
Formel: C₈H₁₂N₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00059772
CAS-Nummer: 94089-22-2