1,2-Di(4-pyridyl)ethylen 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR920301-1G OR920301-5G
APOSOR920301-1GEA 0 EUR
APOSOR920301-1G APOSOR920301-5G
1,2-Di(4-pyridyl)ethylen 98+%
1,2-Di(4-pyridyl)ethylen
Formel: C₁₂H₁₀N₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006448
CAS-Nummer: 13362-78-2