2-(Methylthio)benzothiazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(Methylthio)benzo[d]thiazole
OR920222-100G OR920222-500G
APOSOR920222-100GEA 82.8 EUR
APOSOR920222-100G APOSOR920222-500G
2-(Methylthio)benzothiazol 97%
2-(Methylthio)benzothiazole
Formel: C₈H₇NS₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005784
CAS-Nummer: 615-22-5