1-Brom-4-chlorbutan 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR919950-100G
OR919950-500G
APOSOR919950-100GEA
147
EUR
APOSOR919950-100G
APOSOR919950-500G
1-Brom-4-chlorbutan 97+%
1-Brom-4-chlorbutan
Formel:
BrH₂C(CH₂)₂CH₂Cl Siedepunkt: 175…176 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001010 CAS-Nummer: 6940-78-9 UN-Nummer: 1993 ADR: 3,III |