4-Cyclohexylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR919464-1G OR919464-25G OR919464-5G
APOSOR919464-1GEA 116 EUR
APOSOR919464-1G APOSOR919464-25G APOSOR919464-5G
4-Cyclohexylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 95%
4-Cyclohexylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₁₂H₂₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00060071
CAS-Nummer: 2433-14-9