2,5-Dichlorterephthalonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR919416-1G
OR919416-5G
APOSOR919416-1GEA
34.4
EUR
APOSOR919416-1G
APOSOR919416-5G
2,5-Dichlorterephthalonitril 97%
2,5-Dichloroterephthalonitrile
Formel:
C₈H₂Cl₂N₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00059584 CAS-Nummer: 1897-43-4 |