ɑ-Methylene-γ-valerolactone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR919340-10G
OR919340-1G
OR919340-5G
OR919340-25G
APOSOR919340-10GEA
0
EUR
APOSOR919340-10G
APOSOR919340-1G
APOSOR919340-5G
APOSOR919340-25G
ɑ-Methylene-γ-valerolactone 97%
alpha-Methylene-gamma-valerolactone
Formel:
C₆H₈O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06797118 CAS-Nummer: 62873-16-9 |