4-Aminobenzophenon 98%

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: (4-Aminophenyl)(phenyl)methanone, p-Aminobenzophenone

OR919301-5G OR919301-100G
APOSOR919301-5GEA 0 EUR
APOSOR919301-5G APOSOR919301-100G
4-Aminobenzophenon 98%
4-Aminobenzophenon
Formel: C₁₃H₁₁NO
Molekulargewicht: 197.24 g/mol
Siedepunkt: 246
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007895
CAS-Nummer: 1137-41-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR