2-Bromobutyryl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918969-25G
OR918969-5G
APOSOR918969-25GEA
116
EUR
APOSOR918969-25G
APOSOR918969-5G
2-Bromobutyryl chloride 95%
2-Bromobutyryl chloride
Formel:
C₄H₆BrClO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00055269 CAS-Nummer: 22118-12-3 |