Methyl-3-Benzoylpropionat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918821-25G OR918821-5G
APOSOR918821-25GEA 50.2 EUR
APOSOR918821-25G APOSOR918821-5G
Methyl-3-Benzoylpropionat 97%
Methyl-3-Benzoylpropionat
Formel: C₁₁H₁₂O₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014906
CAS-Nummer: 25333-24-8