(S)-(+)-1-Benzyloxy-2-propanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR918206-1G OR918206-25G OR918206-5G
APOSOR918206-1GEA 21.5 EUR
APOSOR918206-1G APOSOR918206-25G APOSOR918206-5G
(S)-(+)-1-Benzyloxy-2-propanol 95%
(S)-(+)-1-Benzyloxy-2-propanol
Formel: C₁₀H₁₄O₂
Dichte: 1,044 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07367008
CAS-Nummer: 85483-97-2