(2-Chlorothiazol-5-yl)methylamine hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(2-Chlorothiazol-5-yl)methanamine hydrochloride
OR918146-1G
OR918146-25G
OR918146-5G
APOSOR918146-1GEA
109
EUR
APOSOR918146-1G
APOSOR918146-25G
APOSOR918146-5G
(2-Chlorothiazol-5-yl)methylamine hydrochloride 98%
(2-Chlorothiazol-5-yl)methylamine hydrochloride
Formel:
C₄H₆Cl₂N₂S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09039253 CAS-Nummer: 153471-67-1 |