1,3-Di(4-pyridyl)propane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4,4'-Trimethylenedipyridine
OR918123-100G OR918123-25G
APOSOR918123-100GEA 133 EUR
APOSOR918123-100G APOSOR918123-25G
1,3-Di(4-pyridyl)propane 95%
1,3-Di(4-pyridyl)propane
Formel: C₁₃H₁₄N₂
Molekulargewicht: 198.27 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00038046
CAS-Nummer: 17252-51-6