3-Ethyl-3-oxetanecarboxaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918025-1G
OR918025-250MG
APOSOR918025-1GEA
487
EUR
APOSOR918025-1G
APOSOR918025-250MG
3-Ethyl-3-oxetanecarboxaldehyde 95%
3-Ethyl-3-oxetanecarboxaldehyde
Formel:
C₆H₁₀O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18382018 CAS-Nummer: 98485-37-1 |