4-Iod-DL-phenylalanin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: H-DL-Phe(4-I)-OH
OR917657-25G OR917657-5G
APOSOR917657-25GEA 787 EUR
APOSOR917657-25G APOSOR917657-5G
4-Iod-DL-phenylalanin 97%
4-Iod-DL-phenylalanin
Formel: C₉H₁₀INO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00063066
CAS-Nummer: 14173-41-2