Cyclohexyl-vinylether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR917443-100G OR917443-1KG OR917443-500G
APOSOR917443-100GEA 125 EUR
APOSOR917443-100G APOSOR917443-1KG APOSOR917443-500G
Cyclohexyl-vinylether 95%
Cyclohexyl vinyl ether
Formel: C₈H₁₄O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00046358
CAS-Nummer: 2182-55-0