2-Piperidin-2-yl-1H-benzimidazole dihydrochloride ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(Piperidin-2-yl)-1H-benzo[d]imidazole
OR917162-10G
OR917162-1G
OR917162-5G
APOSOR917162-10GEA
638
EUR
APOSOR917162-10G
APOSOR917162-1G
APOSOR917162-5G
2-Piperidin-2-yl-1H-benzimidazole dihydrochloride ≥98%
2-Piperidin-2-yl-1H-benzimidazole dihydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₇Cl₂N₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08461220 CAS-Nummer: 51785-23-0 |