(2-Methoxyphenyl)acetaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR916906-1G OR916906-250MG
APOSOR916906-1GEA 203 EUR
APOSOR916906-1G APOSOR916906-250MG
(2-Methoxyphenyl)acetaldehyde 95%
(2-Methoxyphenyl)acetaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00072185
CAS-Nummer: 33567-59-8