H-DL-Phe(4-Me)-OH 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Methyl-DL-phenylalanine
OR916821-1G
OR916821-25G
OR916821-5G
APOSOR916821-1GEA
116
EUR
APOSOR916821-1G
APOSOR916821-25G
APOSOR916821-5G
H-DL-Phe(4-Me)-OH 97%
H-DL-Phe(4-Me)-OH
Formel:
C₁₀H₁₃NO₂ Molekulargewicht: 179.2 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
4599-47-7 |