DL-Methioninmethylester Hydrochlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 2-amino-4-(methylthio)butanoate hydrochloride, H-DL-Met-OMe·HCl
OR916765-100G
OR916765-25G
OR916765-5G
APOSOR916765-100GEA
590
EUR
APOSOR916765-100G
APOSOR916765-25G
APOSOR916765-5G
DL-Methioninmethylester Hydrochlorid 95%
DL-Methioninmethylester Hydrochlorid
Formel:
C₆H₁₃NO₂S·HCl Schmelzpunkt: 110…117 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00067540 CAS-Nummer: 16118-36-8 |