4-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronsäurepinakolester

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR9166-1G OR9166-5G
APOSOR9166-1GEA 75.9 EUR
APOSOR9166-1G APOSOR9166-5G
4-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₈H₂₈BNO₂
Schmelzpunkt: 68…71 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08271932
CAS-Nummer: 859833-22-0
UN-Nummer: 3259
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR