Propyl lactate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR916585-25G OR916585-5G
APOSOR916585-25GEA 183 EUR
APOSOR916585-25G APOSOR916585-5G
Propyl lactate 95%
Propyl lactate
Formel: C₆H₁₂O₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00059661
CAS-Nummer: 616-09-1