O-Allylhydroxylamine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR916474-25G OR916474-5G
APOSOR916474-25GEA 58.7 EUR
APOSOR916474-25G APOSOR916474-5G
O-Allylhydroxylamine hydrochloride 95%
O-Allylhydroxylamine hydrochloride
Formel: C₃H₇NO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012957
CAS-Nummer: 38945-21-0