1-methyl-1H-indole-5-carbaldehyde 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR9157-1G OR9157-250MG OR9157-5G
APOSOR9157-1GEA 72.5 EUR
APOSOR9157-1G APOSOR9157-250MG APOSOR9157-5G
1-methyl-1H-indole-5-carbaldehyde 97%
1-methyl-1H-indole-5-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₉NO
Schmelzpunkt: 84…86 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08271908
CAS-Nummer: 90923-75-4
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR