5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR9150-100MG OR9150-1G OR9150-250MG OR9150-5G OR9150-10G
APOSOR9150-100MGEA 91.9 EUR
APOSOR9150-100MG APOSOR9150-1G APOSOR9150-250MG APOSOR9150-5G APOSOR9150-10G
5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride 97%
5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride
Formel: C₁₁H₈ClNO₂
Schmelzpunkt: 133…135 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08271880
CAS-Nummer: 51655-71-1
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II