3-Methyl-2-naphthol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Hydroxy-3-methylnaphthalene, 3-Methylnaphthalen-2-ol
OR914496-1G
OR914496-5G
APOSOR914496-1GEA
252
EUR
APOSOR914496-1G
APOSOR914496-5G
3-Methyl-2-naphthol 98%
3-Methyl-2-naphthol
Formel:
C₁₁H₁₀O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09037754 CAS-Nummer: 17324-04-8 |