Ethyl pyrrolidinoacetate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR914405-100G OR914405-25G OR914405-5G
APOSOR914405-100GEA 614 EUR
APOSOR914405-100G APOSOR914405-25G APOSOR914405-5G
Ethyl pyrrolidinoacetate 98%
Ethyl pyrrolidinoacetate
Formel: C₈H₁₅NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012085
CAS-Nummer: 22041-19-6