2-Bromodiethylacetic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR914403-25G
OR914403-5G
APOSOR914403-25GEA
502
EUR
APOSOR914403-25G
APOSOR914403-5G
2-Bromodiethylacetic acid 96%
2-Bromodiethylacetic acid
Formel:
C₆H₁₁BrO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00046512 CAS-Nummer: 5456-23-5 |