3-Brom-4-chloranilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR914348-25G
OR914348-100G
OR914348-500G
APOSOR914348-25GEA
26.1
EUR
APOSOR914348-25G
APOSOR914348-100G
APOSOR914348-500G
3-Brom-4-chloranilin 98%
3-Brom-4-chloranilin
Formel:
C₆H₅BrClN Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00173905 CAS-Nummer: 823-54-1 |