2-(Benzo[d]oxazol-2-yl)-2-methylpropanenitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913301-1G OR913301-250MG
APOSOR913301-1GEA 171 EUR
APOSOR913301-1G APOSOR913301-250MG
2-(Benzo[d]oxazol-2-yl)-2-methylpropanenitrile 95%
2-(Benzo[d]oxazol-2-yl)-2-methylpropanenitrile
Formel: C₁₁H₁₀N₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08166396
CAS-Nummer: 157763-81-0