5-Chloropyrimidine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912930-10G OR912930-1G OR912930-5G
APOSOR912930-10GEA 454 EUR
APOSOR912930-10G APOSOR912930-1G APOSOR912930-5G
5-Chloropyrimidine 96%
5-Chloropyrimidine
Formel: C4H3ClN2
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03840717
CAS-Nummer: 17180-94-8