(R)-1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-2-carboxaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912826-1G OR912826-5G
APOSOR912826-1GEA 152 EUR
APOSOR912826-1G APOSOR912826-5G
(R)-1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-2-carboxaldehyde 95%
(R)-1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-2-carboxaldehyde
Formel: C₉H₁₄O₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03093997
CAS-Nummer: 78008-36-3