3-Methyl-1H-indazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912540-1G
OR912540-5G
APOSOR912540-1GEA
0
EUR
APOSOR912540-1G
APOSOR912540-5G
3-Methyl-1H-indazol 98%
3-Methyl-1H-indazole
Formel:
C₈H₈N₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00601361 CAS-Nummer: 3176-62-3 |