N-Boc-anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl phenylcarbamate
OR912520-100G
OR912520-25G
APOSOR912520-100GEA
237
EUR
APOSOR912520-100G
APOSOR912520-25G
N-Boc-anilin 98%
N-Boc-anilin
Formel:
C₁₁H₁₅NO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00043723 CAS-Nummer: 3422-01-3 |