4-Hydroxy-3-methoxy-ɑ-methylbenzyl alcohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Hydroxy-5-(1-hydroxyethyl)anisole, 4-(1-Hydroxyethyl)-2-methoxyphenol
OR912488-1G
OR912488-5G
APOSOR912488-1GEA
72.5
EUR
APOSOR912488-1G
APOSOR912488-5G
4-Hydroxy-3-methoxy-ɑ-methylbenzyl alcohol 95%
4-Hydroxy-3-methoxy-alpha-methylbenzyl alcohol
Formel:
C₉H₁₂O₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00238638 CAS-Nummer: 2480-86-6 |