2-(3-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-2-yl)acetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912458-1G
OR912458-250MG
OR912458-5G
APOSOR912458-1GEA
213
EUR
APOSOR912458-1G
APOSOR912458-250MG
APOSOR912458-5G
2-(3-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-2-yl)acetic acid 95%
2-(3-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-2-yl)acetic acid
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
136584-14-0 |