N-(tert-Butoxycarbonyl)-O-benzyl-L-tyrosine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-Boc-O-benzyl-L-tyrosine, BOC-O-Benzyl-L-tyrosine, Boc-Tyr(Bzl)-OH
OR912300-100G
OR912300-500G
OR912300-25G
APOSOR912300-100GEA
133
EUR
APOSOR912300-100G
APOSOR912300-500G
APOSOR912300-25G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-O-benzyl-L-tyrosine 98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-O-benzyl-L-tyrosine
Formel:
C₂₁H₂₅NO₅ Schmelzpunkt: 110…112 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00065597 CAS-Nummer: 2130-96-3 |