DL-tert-Leucin (H-DL-Tle-OH) 97%

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: H-DL-Tle-OH

OR912027-100G OR912027-25G
APOSOR912027-100GEA 219 EUR
APOSOR912027-100G APOSOR912027-25G
DL-tert-Leucin (H-DL-Tle-OH) 97%
DL-tert-Leucin (H-DL-Tle-OH)
Formel: C₆H₁₃NO₂
Molekulargewicht: 131.2 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00065933
CAS-Nummer: 33105-81-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR