1-Phenylpyrrolidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912014-100G OR912014-25G OR912014-5G
APOSOR912014-100GEA 0 EUR
APOSOR912014-100G APOSOR912014-25G APOSOR912014-5G
1-Phenylpyrrolidin 98%
1-Phenylpyrrolidin
Formel: C₁₀H₁₃N
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015897
CAS-Nummer: 4096-21-3