(R)-(+)-N-Benzyl-α-methylbenzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (+)-Benzylphenethylamine, (R)-N-Benzyl-1-phenylethanamine, (R)-(+)-N-Benzyl-1-phenylethylamine
OR911995-100G OR911995-25G OR911995-500G
APOSOR911995-100GEA 46.4 EUR
APOSOR911995-100G APOSOR911995-25G APOSOR911995-500G
(R)-(+)-N-Benzyl-α-methylbenzylamin 98%
(R)-(+)-N-Benzyl-α-methylbenzylamin
Formel: C₁₅H₁₇N
Siedepunkt: 171 °C/15mmHg
Dichte: 1.01 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015010
CAS-Nummer: 38235-77-7